2-Formyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-6083-1GEA
498
EUR
COBBBB-6083-1G
COBBBB-6083-5G
2-Formyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Formyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₆BF₃O₃ |
MDL:
MFCD13195656 CAS-Nummer: 1217501-35-3 |