4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8402-1GEA
185
EUR
COBBPN-8402-1G
COBBPN-8402-5G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BF₃O₃ |
MDL:
MFCD09746197 CAS-Nummer: 1218790-37-4 |