2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENANC2279.25EA 0 EUR
MENANC2279.25
2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₃S
MDL: MFCD00026002
CAS-Nummer: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0