3-Chlor-N,2-dimethylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1466-5GEA
994
EUR
COBBAN-1466-5G
COBBAN-1466-1G
3-Chlor-N,2-dimethylanilin
3-Chlor-N,2-dimethylanilin
Formel:
C₈H₁₀ClN |
MDL:
MFCD10687534 CAS-Nummer: 41456-52-4 |