2-Chlor-6-phenoxybenzylamin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD11381CBEA
0
EUR
MAYBCD11381CB
MAYBCD11381DA
2-Chlor-6-phenoxybenzylamin
2-Chlor-6-phenoxybenzylamin
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO |
MDL:
MFCD00052915 CAS-Nummer: 175136-89-7 |