4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33936.MDEA 31.4 EUR
H33936.MD H33936.03
4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin 97%
4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₉ClFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687209
CAS-Nummer: 1323966-34-2
UN: 3259
ADR: 8,III