3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 97%, JRD
Gefahr
H31785.MDEA 46.1 EUR
H31785.MD H31785.03
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 97%, JRD
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06212980
CAS-Nummer: 771581-60-3
ADR: 8,III