4'-Chlor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26585.03EA 114 EUR
H26585.03 H26585.06
4'-Chlor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon ≥97%
4'-Chlor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660263
CAS-Nummer: 886501-62-8
EINECS: None