4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-3502-5GEA 117 EUR
COBBPN-3502-5G COBBPN-3502-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
MDL: MFCD06657823
CAS-Nummer: 445303-09-3