4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33950.MDEA 46.4 EUR
H33950.MD H33950.03
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398486
CAS-Nummer: 853771-92-3
UN: 3265
ADR: 8,III