3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A19280.06EA 60.7 EUR
A19280.06
3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid 98%
3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈BrClFN
Molecular Weight: 240,50 g/mol
Schmelzpunkt: 214…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143094
CAS-Nummer: 202865-68-7