5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
FLUO012081.25GEA 145 EUR
FLUO012081.25G CHMPFL12081.POR FLUO012081.5G
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molecular Weight: 260,05 g/mol
MDL: MFCD01631134
CAS-Nummer: 70978-54-0