4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO358842500EA 59.1 EUR
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₁BClNO₂
Molecular Weight: 187,43
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01632199
CAS-Nummer: 75705-21-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %