3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2067-5GEA
1710
EUR
COBBBB-2067-5G
COBBBB-2067-1G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193,99 g/mol |
MDL:
MFCD04115649 CAS-Nummer: 693803-17-7 |