3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52977.03EA
579.28
EUR
H52977.03
H52977.MD
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193,99 g/mol Schmelzpunkt: 166…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115649 CAS-Nummer: 693803-17-7 |