4-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL718831-1GEA
103
EUR
SIAL718831-1G
SIAL718831-250MG
4-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Molecular Weight: 262,1093 g/mol |
MDL:
MFCD04038755 CAS-Nummer: 797755-07-8 |