4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2176-5GEA
510
EUR
COBBBB-2176-5G
COBBBB-2176-1G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₉BO₄ |
MDL:
MFCD01075704 CAS-Nummer: 159896-15-8 |