N-Fluorbenzolsulfonimid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO311900250EA
242
EUR
ACRO311900250
ACRO311900050
N-Fluorbenzolsulfonimid 97%
N-Fluorbenzolsulfonimid
Formel:
C₁₂H₁₀FNO₄S₂ Molecular Weight: 315,34 g/mol Schmelzpunkt: 110…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144885 CAS-Nummer: 133745-75-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 117 °C |
Titration with Na2S2O3 | ≥96.0 % |