Benzolsulfonylfluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L04689.03EA
23.4
EUR
L04689.03
Benzolsulfonylfluorid ≥98%
Benzolsulfonylfluorid
Formel:
C₆H₅FO₂S Molecular Weight: 160,17 g/mol Siedepunkt: 203…204 °C Dichte: 1,334 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007412 CAS-Nummer: 368-43-4 EINECS: 206-707-2 ADR: 8,II |