Benzolseleninsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL213004-5GEA 109 EUR
SIAL213004-5G
Benzolseleninsäure, Sigma-Aldrich®
Benzeneseleninic acid
Formel: C₆H₆O₂Se
MDL: MFCD00002100
CAS-Nummer: 6996-92-5
EINECS: 230-271-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II