Benzolseleninsäure

Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr

ABCRAB137113.0005EA 0 EUR
ABCRAB137113.0005
Benzolseleninsäure
Benzeneseleninic acid
Formel: C₆H₆O₂Se
MDL: MFCD00002100
CAS-Nummer: 6996-92-5
EINECS: 230-271-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR