Allyl-phenylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L04771.09EA 48.6 EUR
L04771.09 L04771.18
Allyl-phenylsulfid ≥97%
Allyl-phenylsulfid
Formel: C₉H₁₀S
Siedepunkt: 223…225 °C
Dichte: 1,024
Flammpunkt: >98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014957
CAS-Nummer: 5296-64-0
EINECS: 226-142-5