4-(Methylsulfinyl)phenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0402-1GEA 147 EUR
COBBOT-0402-1G COBBOT-0402-25G COBBOT-0402-5G
4-(Methylsulfinyl)phenol
4-(Methylsulfinyl)phenol
Formel: C₇H₈O₂S
MDL: MFCD00464311
CAS-Nummer: 14763-64-5