4-(Methylsulfonyl)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD01524.1EA
0
EUR
MAYBJFD01524.1
CHMPJFD01524.250
4-(Methylsulfonyl)phenol
4-(Methylsulfonyl)phenol
Formel:
C₇H₈O₃S Molecular Weight: 172,20 g/mol |
MDL:
MFCD00047806 CAS-Nummer: 14763-60-1 |