4-(Methylsulfonyl)phenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32935.03EA 27.2 EUR
H32935.03 H32935.09
4-(Methylsulfonyl)phenol ≥97%
4-(Methylsulfonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
Molecular Weight: 172,20 g/mol
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047806
CAS-Nummer: 14763-60-1