2-Nitrophenyl-phenylsulfid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB15088.250EA
0
EUR
MAYBBTB15088.250
MAYBBTB15088.1
2-Nitrophenyl-phenylsulfid
2-Nitrophenyl-phenylsulfid
Formel:
C₁₂H₉NO₂S |
CAS-Nummer:
4171-83-9 |