N-tert-Butyl-5-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1421-1GEA 108 EUR
COBBAN-1421-1G COBBAN-1421-5G
N-tert-Butyl-5-fluor-2-nitroanilin
N-tert-Butyl-5-fluor-2-nitroanilin
Formel: C₁₀H₁₃FN₂O₂
MDL: MFCD11855826
CAS-Nummer: 1133115-34-0