N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13312.POREA 0 EUR
FLUO013312.1G FLUO013312.5G CHMPFL13312.POR
N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Molecular Weight: 184,17 g/mol
MDL: MFCD04116334
CAS-Nummer: 69261-01-4