N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1224-1GEA
45.2
EUR
COBBAN-1224-1G
COBBAN-1224-5G
COBBAN-1224-25G
N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₈H₉FN₂O₂ Molecular Weight: 184,17 g/mol |
MDL:
MFCD04116334 CAS-Nummer: 69261-01-4 |