2-(Difluormethylthio)benzamid
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL5766.5EA 239 EUR
CHMPFL5766.5 CHMPFL5766.10
2-(Difluormethylthio)benzamid
2-(Difluormethylthio)benzamid
Formel: C₈H₇F₂NOS
CAS-Nummer: 261944-07-4