3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2797-1GEA
89.5
EUR
COBBBB-2797-1G
COBBBB-2797-5G
3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₄ Molecular Weight: 183,93 |
MDL:
MFCD07363791 CAS-Nummer: 871329-84-9 |