2-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3934-1GEA 69.1 EUR
COBBBB-3934-1G COBBBB-3934-5G COBBBB-3934-25G
2-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
2-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
MDL: MFCD06656266
CAS-Nummer: 874290-62-7