4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3230-25GEA 1110 EUR
COBBBB-3230-25G COBBBB-3230-5G COBBBB-3230-1G
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Molecular Weight: 183,93 g/mol
MDL: MFCD08458473
CAS-Nummer: 851135-07-4