3-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8386-1GEA
36.8
EUR
COBBBB-8386-1G
COBBBB-8386-5G
3-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
3-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₄ Molecular Weight: 183,9300 g/mol |
MDL:
MFCD03095128 CAS-Nummer: 1072952-09-0 |