5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2885-5GEA 895 EUR
COBBBB-2885-5G COBBBB-2885-1G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BFO₄
Molecular Weight: 211,98 g/mol
MDL: MFCD08235094
CAS-Nummer: 874219-60-0