3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2800-5GEA
1660
EUR
COBBBB-2800-5G
COBBBB-2800-1G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ Molecular Weight: 211,9800 g/mol |
MDL:
MFCD07363792 CAS-Nummer: 871329-85-0 |