5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2727-5GEA
530
EUR
COBBBB-2727-5G
COBBBB-2727-1G
5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molecular Weight: 197,96 |
MDL:
MFCD03095367 CAS-Nummer: 850568-05-7 |