5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52756.MDEA 57.82 EUR
H52756.MD
5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
Molecular Weight: 197,96
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095367
CAS-Nummer: 850568-05-7