2-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5295-1GEA 237 EUR
COBBBB-5295-1G COBBBB-5295-5G
2-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorphenylboronsäure
2-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BFO₄
Molecular Weight: 211,9800 g/mol
MDL: MFCD11053864
CAS-Nummer: 1072951-40-6