2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2888-1GEA 70.6 EUR
COBBBB-2888-1G COBBBB-2888-5G COBBBB-2888-25G
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
Molecular Weight: 197,96 g/mol
MDL: MFCD08436034
CAS-Nummer: 603122-84-5