4-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2889-1GEA
177
EUR
COBBBB-2889-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
4-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ Molecular Weight: 211,9827 g/mol |
MDL:
MFCD08458482 CAS-Nummer: 874459-62-8 |