2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3335-1GEA 341 EUR
COBBBB-3335-1G COBBBB-3335-5G
2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₃
Molecular Weight: 196,97 g/mol
MDL: MFCD08436028
CAS-Nummer: 874289-40-4