3-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2802-1GEA 284 EUR
COBBBB-2802-1G COBBBB-2802-5G
3-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₃
Molecular Weight: 196,97 g/mol
MDL: MFCD07363793
CAS-Nummer: 871332-63-7