3-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Achtung
H53149.03EA 355.68 EUR
H53149.03
3-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
3-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₃
Molecular Weight: 196,97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363793
CAS-Nummer: 871332-63-7