4-Fluor-3-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2862-5GEA 1120 EUR
COBBBB-2862-5G COBBBB-2862-1G
4-Fluor-3-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-Fluor-3-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₃
Molecular Weight: 196,97 g/mol
MDL: MFCD08235038
CAS-Nummer: 874219-19-9