4-Fluor-3-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53101.03EA 486 EUR
H53101.03 H53101.MD
4-Fluor-3-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
4-Fluor-3-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₃
Molecular Weight: 196,97 g/mol
Schmelzpunkt: 226…228 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235038
CAS-Nummer: 874219-19-9