3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3303-1GEA
377
EUR
COBBBB-3303-1G
COBBBB-3303-5G
3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BFNO₃ Molecular Weight: 196,97 g/mol |
MDL:
MFCD08436026 CAS-Nummer: 849833-86-9 |