4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H55993.03EA 676 EUR
H55993.03 H55993.MD
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11855833
CAS-Nummer: 874289-30-2