4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2632-5GEA 541 EUR
COBBPN-2632-5G COBBPN-2632-1G
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäurepinakolester
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BFO₄
MDL: MFCD09027284
CAS-Nummer: 867256-77-7