4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL720852-1GEA 66.5 EUR
SIAL720852-1G
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BFO₄
Molecular Weight: 266,07 g/mol
MDL: MFCD12756466
CAS-Nummer: 1050423-87-4